Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15279796 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15279796 10 g 10g
15269796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15279796 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452640100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 118000-43-4
Molekylformel C8H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 146.15
InChI-nyckel QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci
PubChem CID 4961257
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
LEDER C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 117.0°C to 119.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 146.15
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.