Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10776735
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10776735 250 mg 250mg
10600454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776735 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31351CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 64951-08-2
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD03419462
InChI-nyckel WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carboxylate 0.5 hydrate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.14
Procent renhet 97%