Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10626593
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10626593 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10187692 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626593 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6200-60-8
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD01720458
InChI-nyckel DOGXPDFZEQXZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, pubchem19678, wln: t56 an dnj bvq, 3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 73142
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CN12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%