Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 6200-60-8 |
| Molekylformel | C8H6N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD01720458 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(C1=CN=C2C=CC=CN21)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.15 |
| Procent renhet | 98% |