Läs mer
imidazo[1,2-a]pyridin-6-karbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10391273
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10391273 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10691845 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10391273 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33104CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 116355-16-9
Molekylformel C8H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 146.149
MDL-nummer MFCD07772808
InChI-nyckel VDWYLKPRUHCLAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem23883, acmc-20a31e, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbaldehyde, 6-imidazo 1,2-a-pyridinecarbaldehyde, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde
PubChem CID 7164582
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridin-6-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=NC=CN2C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 146.15
Procent renhet 95%