Läs mer
imidazo[1,2-a]pyridin-6-karbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567853
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10567853 250 mg 250mg
10137892 1 g 1g
10158694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10567853 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33116CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 106850-34-4
Molekylformel C8H5N3
Molekylvikt (g/mol) 143.149
MDL-nummer MFCD06659603
InChI-nyckel LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764471
IUPAC-namn imidazo[l,2-a]pyridin-6-karbonitril
LEDER C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 143.15
Procent renhet 97%