Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-karbonylkloridhydroklorid, 95 %
Produktkod. 15418995
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418995 250 mg 250mg
15408995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35174.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 859833-15-1 | C8H6Cl2N2O | 217,049 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 859833-15-1
Molekylformel C8H6Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 217.049
MDL-nummer MFCD07772809
InChI-nyckel LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
IUPAC-namn imidazo[l,2-a]pyridin-6-karbonylklorid;hydroklorid
LEDER C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Smältpunkt 248 °C till 250 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 217.06
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.