Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-karbonylkloridhydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10279322
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279322 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10740524 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10279322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33152CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 859833-15-1
Molekylformel C8H6Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 217.049
MDL-nummer MFCD07772809
InChI-nyckel LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
IUPAC-namn imidazo[l,2-a]pyridin-6-karbonylklorid;hydroklorid
LEDER C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Yes
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 217.05
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk