Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-karbonylkloridhydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride |
| CAS Min % | 80.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | Yes |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 217.05 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |