Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-karboxylsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331233
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10331233 1 g 1g
10107842 250 mg 250mg
10092254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10331233 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33101DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 139022-25-6
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD07021498
InChI-nyckel ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7075376
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridin-6-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%