Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30399687
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399687 500 mg
30398503 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30399687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI387580500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Molekylformel C8 H6 N2 O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccc2nccn2c1
IUPAC-namn Imidazo[1,2-a]pyridin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.145
Formel vikt 162.043