Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30396544
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30396544 100 mg
1 options
Produktkod. 30396544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI387580100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Molekylformel C8 H6 N2 O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccc2nccn2c1
IUPAC-namn Imidazo[1,2-a]pyridin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.145
Formel vikt 162.043