Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide, 95%
Produktkod. 15457507
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457507 250 mg 250mg
15447507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35365.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 421595-78-0 | C8H8N4O | 176.179 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 421595-78-0
Molekylformel C8H8N4O
Molekylvikt (g/mol) 176.179
MDL-nummer MFCD13183226
InChI-nyckel VXJBLZXLLRYHPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-7-carbohydrazide, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl imidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 55281632
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
LEDER C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Smältpunkt 258°C to 261°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.