Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin, 99 %
Produktkod. 11916691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11916691 25 g 25g
11906691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439940250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 274-76-0 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 274-76-0
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00005553
InChI-nyckel UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine, unii-g18zbv2hxa, 1h-imidazo 1,2-a pyridine, g18zbv2hxa, pyrimidazole, 1-azaindolizine, 1,3a-diazaindene, pubchem17181, imidazo l,2-a pyridine
PubChem CID 78960
IUPAC-namn imidazo[1,2-a]pyridin
LEDER C1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1, 2-a]pyridine
Färg Vitt
Kokpunkt 97 °C till 98 °C
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 118.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.