Läs mer
Imidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Produktkod. 30394995
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30394995 2 g
1 options
Produktkod. 30394995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI3874502G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 274-76-0
Molekylformel C7H6N2
Kvantitet 2 g
Synonym 1,3a-Diazaindene, 1-Azaindolizine, Pyridino[1',2':1,2]glyoxaline, Pyrimidazole
InChI formel InChI=1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
LEDER c1ccn2ccnc2c1
IUPAC-namn Imidazo[1,2-a]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 118.14
Formel vikt 118.0531