Läs mer
imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10770914
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10770914 250 mg 250mg
10005732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10770914 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 53572-98-8
Molekylformel C6H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 168.17
MDL-nummer MFCD03419463
InChI-nyckel BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 2759354
IUPAC-namn imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-karboxylsyra
LEDER C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 168.18
Procent renhet 97%