Läs mer
Imidazo[2,1-b]tiazol-6-karbaldehyd 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10548063
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10548063 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10538063 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10548063 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32504DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 120107-61-1
Molekylformel C6H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 152.171
InChI-nyckel VYBDPAAWKNKEKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 2,1-b thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehyde, acmc-20moqu, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehydeimidazo
PubChem CID 4961258
IUPAC-namn imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-karbaldehyd
LEDER C1=CSC2=NC(=CN21)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazo[2, 1-b]thiazole-6-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.18
Procent renhet 97%