Läs mer
Imidazo[5,1-b]thiazole-3-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidazo[5,1-b]thiazole-3-carboxylic Acid Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O2S.ClH/c9-6(10)4-2-11-5-1-7-3-8(4)5;/h1-3H,(H,9,10);1H |
| Formel vikt | 203.976 |