Läs mer
Imidazol-1-ylättiksyra, TRC
Produktkod. 30405538
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30405538 5 g
1 options
Produktkod. 30405538 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI3856005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Molekylformel C5 H6 N2 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)Cn1ccnc1
IUPAC-namn 2-imidazol-1-ylatik syra
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0429