Läs mer
Imidazol, 0,5 M buffertlösning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15444619
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444619 100 ml 100ml
15454619 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62207.AE
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 288-32-4
Koncentration 0.5 M
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
Molekylformel C3H4N2
MDL-nummer MFCD00005183
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C=CN=C1
IUPAC-namn 1H-imidazole
Molekylvikt (g/mol) 68.08