Läs mer
Imidazole-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidazole-15N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1 |