Läs mer
Imidazol-2-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11343297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343297 5 g 5g
11353297 25 g 25g
2 options
Produktkod. 11343297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13883.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
Imidazol-2-karboxaldehyd är en ny hämmare av proteintyrosinfosfatas 1B (PTP1B) med en viktig tillämpning för att behandla typ-2-diabetes. Det används vid framställning av tridentata Schiff-baskarboxylat-innehållande ligander genom att genomgå kondensationsreaktion med aminosyrorna beta-alanin och 2-aminobensoesyra. Den är också involverad i studien av den imidazol-riktade allyleringen av aldiminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Imidazol-2-karboxaldehyd är en ny proteintyrosinfosfatas-1B (PTP1B)-hämmare med en viktig tillämpning för att behandla typ-2-diabetes. Det används vid framställning av tridentata Schiff-baskarboxylat-innehållande ligander genom att genomgå kondensationsreaktion med aminosyrorna beta-alanin och 2-aminobensoesyra. Den är också involverad i studien av den imidazol-riktade allyleringen av aldiminer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10111-08-7
Molekylformel C4H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer MFCD00003544
InChI-nyckel XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
PubChem CID 24955
IUPAC-namn lH-imidazol-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-2-carboxaldehyde
Smältpunkt ∽205°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4371302
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 96.09
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazole-2-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.