Läs mer
Imidazol-2-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11353297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353297 25 g 25g
11343297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13883.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5094.90 SEK
    4135.65 SEK / 25g
    Save 959.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96,09 g/mol
Imidazol-2-karboxaldehyd är en ny hämmare av proteintyrosinfosfatas 1B (PTP1B) med en viktig tillämpning för att behandla typ-2-diabetes. Det används vid framställning av tridentata Schiff-baskarboxylat-innehållande ligander genom att genomgå kondensationsreaktion med aminosyrorna beta-alanin och 2-aminobensoesyra. Den är också involverad i studien av den imidazol-riktade allyleringen av aldiminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Imidazol-2-karboxaldehyd är en ny proteintyrosinfosfatas-1B (PTP1B)-hämmare med en viktig tillämpning för att behandla typ-2-diabetes. Det används vid framställning av tridentata Schiff-baskarboxylat-innehållande ligander genom att genomgå kondensationsreaktion med aminosyrorna beta-alanin och 2-aminobensoesyra. Den är också involverad i studien av den imidazol-riktade allyleringen av aldiminer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10111-08-7
Molekylformel C4H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer MFCD00003544
InChI-nyckel XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
PubChem CID 24955
IUPAC-namn lH-imidazol-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-2-carboxaldehyde
Smältpunkt ∽205 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 4371302
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 96.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.