Läs mer
Imidazole-4,5-dicarboxylic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 570-22-9 |
| Smältpunkt | 270°C to 275°C |
| MDL-nummer | MFCD00005200 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, Imidazole-4,5-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.1 |
| Kvalitet | Research |