Läs mer
Imidazol-4-ättiksyra monohydroklorid, 97 %
Produktkod. 11490647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490647 1 g 1g
11400657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22473.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 3251-69-2 | C5H7ClN2O2 | 162,57 g/mol
En GABAc-antagonist Imidazol-4-ättiksyramonohydroklorid används vid framställning av imidazolyl-polyetyleniminmodifierade nanopartiklar. Det används också för att framställa pyridyl- och imidazoylfunktionaliserade karboproteiner och potentiella metalljonkelatorer. Vidare fungerar det som ett imidazolderivat med potentiella antituberkulösa egenskaper. Utöver detta används det för att skapa acylguanidinhämmare av beta-sekreter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En GABAc-antagonist Imidazol-4-ättiksyramonohydroklorid används vid framställning av imidazolyl-polyetyleniminmodifierade nanopartiklar. Det används också för att framställa pyridyl- och imidazoylfunktionaliserade karboproteiner och potentiella metalljonkelatorer. Vidare fungerar det som ett imidazolderivat med potentiella antituberkulösa egenskaper. Utöver detta används det för att skapa acylguanidinhämmare av beta-sekreter.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3251-69-2
Molekylformel C5H7ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.57
MDL-nummer MFCD00012698
InChI-nyckel MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
PubChem CID 145685
IUPAC-namn 2-(lH-imidazol-5-yl)ättiksyra;hydroklorid
LEDER Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
Smältpunkt 221 °C till 224 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
Beilstein 3701591
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 162.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.