Läs mer
Imidazol-4-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11496017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496017 1 g 1g
11406027 5 g 5g
11416027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25050.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3034-50-2 | C4H4N2O | 96.089 g/mol
Imidazol-4-karboxaldehyd är ett 4-formylderivat av imidazol som används vid framställning av C17,20-lyashämmare för behandling av androgenberoende prostatacancer. Det används också vid syntes av andra biologiskt aktiva föreningar såsom antimalarialäkemedel, tillverkning av kolorimetriska kemosensorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Imidazol-4-karboxaldehyd är ett 4-formylderivat av imidazol som används vid framställning av C17,20-lyashämmare för behandling av androgenberoende prostatacancer. Det används också vid syntes av andra biologiskt aktiva föreningar såsom antimalarialäkemedel, tillverkning av kolorimetriska kemosensorer.
Löslighet Löslig i
DMSO, metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-50-2
Molekylformel C4H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 96.089
MDL-nummer MFCD00173726
InChI-nyckel ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
IUPAC-namn lH-imidazol-5-karbaldehyd
LEDER C1=C(NC=N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 174°C to 177°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,methanol.
Formel vikt 96.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.