Läs mer
Imidazol-4-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 15493408
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493408 1 g 1g
15413418 250 mg 250mg
15403418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56862.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 1072-84-0 | C4H4N2O2 | 112,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-84-0
Molekylformel C4H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 112.09
MDL-nummer MFCD00082203
InChI-nyckel NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 14080
IUPAC-namn lH-imidazol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 294 °C till 295 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 112.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.