Läs mer
Imidazole-4-methyl Methanethiosulfonate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidazole-4-methyl Methanethiosulfonate Hydrochloride |
| CAS | 1184970-27-1 |
| Molekylformel | C5H9ClN2O2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2S2.ClH/c1-11(8,9)10-3-5-2-6-4-7-5;/h2,4H,3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| LEDER | Cl.CS(=O)(=O)SCc1c[nH]cn1 |
| IUPAC-namn | 4-(methylsulfonylsulfanylmethyl)-1H-imidazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.72 |
| Formel vikt | 227.9794 |