Läs mer
Imidazole-4-sulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 15480878
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480878 25 g 25g
15460878 1 g 1g
15470878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54642.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58767-51-4 | C3H3ClN2O2S | 166.579 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och syror. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58767-51-4
Molekylformel C3H3ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 166.579
MDL-nummer MFCD08687938
InChI-nyckel MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonylimidazole, imidazole-4-sulfonyl chloride, pubchem19106, imidazole-4-sulfonylchloride, imidazole-4-sulphonyl chloride, imidazole-4-sul-fonyl chloride, 1-h-imidazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 18961164
IUPAC-namn lH-imidazol-5-sulfonylklorid
LEDER C1=C(NC=N1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-4-sulfonyl chloride
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 165.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.