Läs mer
Imidazol, >98,5 % (torr bas), Ultrapure
Produktkod. 15895158 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15895158 100 g Plastflaska 100g
15805168 500 g Plastflaska 500g
15815308 1 kg Plastflaska 1kg
15825308 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15895158 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J17525.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    943.50 SEK
    763.65 SEK / 100g
    Save 179.85 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68,08 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-32-4
Molekylformel C3H4N2
Molekylvikt (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00005183
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-namn 1H-imidazol
LEDER N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole
Smältpunkt 88 °C till 92 °C
Densitet 1.03
Kokpunkt 256 °C
Flampunkt 145 °C
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 103853
Formel vikt 68.08
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Ultrapure
Fysisk form Flingor eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.