Läs mer
Imidazol,≥ 99,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11368859 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368859 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11368859 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102033.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 SEK
    2068.12 SEK / 500g
    Save 106.88 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
High-purity reagent used for the elution of histidine-tagged proteins and the preparation of buffers.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole
CAS 288-32-4
Färg Vitt
Densitet 500 till 600 kg/m3
Analysprocentintervall 0.998
Molekylformel C3H4N2
MDL-nummer MFCD00005183
Kvantitet 500 g
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C=CN=C1
IUPAC-namn 1H-imidazole
Molekylvikt (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Formel vikt 68.1
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..