Läs mer
Imidazol,≥ 99 %, molekylärbiologiska reagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476561 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476561 5 g 5g
11486561 25 g 25g
11496561 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476561 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219482905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    689.38 SEK / 5g
    Save 34.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 288-32-4
Molekylformel C3H4N2
Molekylvikt (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00005183
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-namn 1H-imidazole
LEDER N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 68.08
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Fast