Specifications
| Kemiskt namn eller material | Imidazole |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 68.08 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Molekylärbiologiska reagens |
| Fysisk form | Fast |