Läs mer
Imidazol, 99 %
Produktkod. 10284730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10284730 100 g Plastflaska 100g
10686312 5 g Glasflaska 5g
10696502 500 g Plastflaska 500g
10676122 2 kg Plastflaska 2kg
11976251 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10284730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.24 SEK
    471.65 SEK / 100g
    Save 53.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Imidazol, >-98,5%, C3H4N2, CAS-nummer-288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyklopentadien, 1,3-diazol, glyoxalin, glyoxalin, imidazol, imidazol, iminazol, imutex, miazol, pyrro b monazol, 500g, 99%, 23, 45, 255,0 grader. C till 256,0 grader. C, CHEBI:16069, Vit till Gul, 01 492; 02 220, 145 grader. C, 68.08 | CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-32-4
Molekylformel C3H4N2
Molekylvikt (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00005183
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-namn 1H-imidazole
LEDER N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole
Smältpunkt 86,0 °C till 90,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 255,0 °C till 256,0 °C
Flampunkt 145 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Merck Index 15, 4953
Formel vikt 68.08
Ångtryck 0,003 mbar vid 20 °C
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.