Läs mer
Imidazol, 99 %
Produktkod. 11453913
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453913 2500 g 2500g
11439562 100 g 100g
11449562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10221.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4156.50 SEK
    3376.65 SEK / 2500g
    Save 779.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68,08 g/mol
Imidazol används som buffert i pH-intervallet 6,2–7,8. Det är också en histaminantagonist. Det fungerar som en kelator och bildar komplex med olika divalenta katjoner. Det används som korrosionshämmare på vissa övergångsmetaller såsom koppar. Dess derivat, som polybensimidazol (PBI), fungerar som brandskyddande ämnen. Det har tillämpning inom fotografering och elektronik. Imidazolsalter används som joniska vätskor och prekursorer för stabila karbener. Imidazolderivat som ketokonazol, mikonazol och klotrimazol är involverade i behandlingen av olika systemiska svampinfektioner. Det är en del av teofyllinmolekylen, som finns i teblad och kaffebönor, vilket stimulerar centrala nervsystemet.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Imidazol används som buffert i intervallet pH 6,2-7,8. Det är också en histaminantagonist. Det fungerar som en kelator och bildar komplex med olika tvåvärda katjoner. Det används som korrosionsinhibitor på vissa övergångsmetaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-32-4
Molekylformel C3H4N2
Molekylvikt (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00005183
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-namn 1H-imidazole
LEDER N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole
Smältpunkt 88 °C till 92 °C
Densitet 1.03
Kokpunkt 256 °C
Flampunkt 145 °C (293 °F)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 103853
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,4912
Löslighetsinformation Blandas med vatten, etanol, eter, aceton, kloroform, pyridin och metanol. Lätt blandad med bensen och petroleumeter.
Formel vikt 68.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller, flingor eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.