Läs mer
Imidazole, 99%
Produktkod. p-4408360
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11439562
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10221.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Imidazol används som en buffert i intervallet pH 6,2-7,8. Det är också en histaminantagonist. Det fungerar som en kelator och bildar komplex med olika tvåvärda katjoner. Det används som en korrosionsinhibitor på vissa övergångsmetaller som koppar. Dess derivat, som polybensimidazol (PBI ), fungerar som brandskyddsmedel. Den finner tillämpning inom fotografi och elektronik. Imidazolsalter används som joniska vätskor och prekursorer till stabila karbener. Imidazolderivat som ketokonazol, mikonazol och klotrimazol är involverade i behandlingen av olika systemiska svampinfektioner. Det är en del av teofyllinmolekylen, som finns i teblad och kaffebönor, som stimulerar det centrala nervsystemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Imidazol används som buffert i intervallet pH 6,2-7,8. Det är också en histaminantagonist. Det fungerar som en kelator och bildar komplex med olika tvåvärda katjoner. Det används som en korrosionsinhibitor på vissa övergångsmetaller som koppar. Dess derivat, som polybensimidazol (PBI ), fungerar som brandskyddsmedel. Den finner tillämpning inom fotografi och elektronik. Imidazolsalter används som joniska vätskor och prekursorer till stabila karbener. Imidazolderivat som ketokonazol, mikonazol och klotrimazol är involverade i behandlingen av olika systemiska svampinfektioner. Det är en del av teofyllinmolekylen, som finns i teblad och kaffebönor, som stimulerar det centrala nervsystemet.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, eter, aceton, kloroform, pyridin och metanol. Något blandbar med bensen och petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraanhydrider och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-32-4
Molekylformel C3H4N2
Molekylvikt (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00005183
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC-namn 1H-imidazole
LEDER N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole
Smältpunkt 88°C to 92°C
Densitet 1.03
Kokpunkt 256°C
Flampunkt 145°C (293°F)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 100 g
Beilstein 103853
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,pyridine and methanol. Slightly miscible with benzene and petroleum ether.
Formel vikt 68.08
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Imidazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.