Läs mer
Imidazolbuffertlösning, pH 6,5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12920704 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12920704 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12920704 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 058 1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1128.41 SEK / 1000ml
    Save 326.59 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffert
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazole buffer solution - pH 6.5 European Pharmacopoeia Ref: 4003000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, hydrochloric acid