Läs mer
Imidazole-d3, TRC
Produktkod. 30397355
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397355 50 mg
30401727 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30397355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI35020350MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6745-43-3
Molekylformel C3HD3N2
Molekylvikt (g/mol) 71.1
Synonym 1H-Imidazole-2,4,5-d3 (9CI), Imidazole-2,4,5-d3 (6CI, 7CI, 8CI), Imidazole-d3, Imidazole-D3
LEDER [2H]C1=C(N=C(N1)[2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D
Formel vikt 71.0563