Läs mer
Imidazole-d4, CDN
Produktkod. 30323230
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323230 1 g
30323855 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323230 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND09611G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-D4
CAS 1-9-6923
Molekylformel C3 D4 N2
Kvantitet 1 g
Synonym 1 H-Imidazole-1,2,4,5-d4 (9 CI, ACI), Imidazole-d4 (7 CI, 8 CI), Imidazole-2H4, Imidazole-D4
InChI formel InChI=1 S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3 H,(H,4,5)/i1D,2 D,3 D/hD
LEDER [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterioimidazole
Molekylvikt (g/mol) 72.1019
Formel vikt 72.0626 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity