Läs mer
Imidazol-d4, CDN
Produktkod. 30323855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323855 5 g
30323230 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323855 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND09615G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole-D4
CAS 1-9-6923
Molekylformel C3 D4 N2
Kvantitet 5 g
Synonym 1 H-Imidazole-1,2,4,5-d4 (9 CI, ACI), Imidazole-d4 (7 CI, 8 CI), Imidazole-2H4, Imidazole-D4
InChI formel InChI=1 S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3 H,(H,4,5)/i1D,2 D,3 D/hD
LEDER [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterioimidazol
Molekylvikt (g/mol) 72.1019
Formel vikt 72,0626 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet