Läs mer
Imidazol, Extra Pure, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 86°C |
| Färg | Vitt till gult |
| pH | 10.5 |
| Kokpunkt | 255°C |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 68.08g/mol |
| Ångtryck | 0.003mbar at 20°C |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Imidazole
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .