missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Imidazole, Millipore™

Produktkod. 10580781
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10580781 250 g 250g
10317190 50 g 50g
10290741 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10580781 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1047160250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Buffer substance ACS

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 288-32-4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Imidazole
Smältpunkt 90°C
Kokpunkt 256°C/1013 hPa
Densitet 1.233 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00005183
Synonym Imidazole, Glyoxaline, Iminazole, Imidazole
Molekylvikt (g/mol) 68.08
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.