Läs mer
Imidazol (molekylärbiologi), Fisher BioReagents™ ,50 g
Produktkod. 10522765
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522765 50 g Poly flaska 50g
1 options
Produktkod. 10522765 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP30550
 Begränsad artikel
I lager
Vanligt använda buffertmedel
Imidazol är en utmärkt biologisk buffert med ett användbart pH-område på 6,2 till 7,8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazole
CAS 288-32-4
Abs. 0,01 max. (0,1M lösning) vid 260 nm
Smältpunkt 86 °C
Färg Vitt till gult
pH 10.5
Kokpunkt 255 °C
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Poly flaska
Molekylformel C3H4N2
Linjär formel HNCH:CHN:CH
MDL-nummer MFCD00005183
Kvantitet 50 g
Merck Index 15, 4953
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
InChI-nyckel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C=CN=C1
IUPAC-namn 1H-imidazole
Molekylvikt (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Formel vikt 68.08
Ångtryck 0,003 mbar vid 20 °C
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.