Description
Imidazol kan användas för eluering av histidininnehållande proteiner från tvåvärda katjonhartser och kan också användas vid omvänd färgning av SDS-PAGE-geler för detektion av proteiner. Imidazol används för att eluera märkta proteiner bundna till Ni-joner fästa vid ytan av pärlor i kromatografikolonnen. Syntetiska imidazoler finns i många svampdödande medel och antifungala, antiprotozoala och antihypertensiva läkemedel.
Specifications
Specifications
| CAS | 288-32-4 |
| Smältpunkt | 86 °C till 94 °C |
| Densitet | 500 – 600 kg/m3 (bulkdensitet) (Lettera) |
| pH | ≥7 (1 % vattenlösning) |
| Kokpunkt | 268 °C (litteratur) |
| Molekylformel | C3H4N2 |
| MDL-nummer | MFCD00005183 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i vatten, alkohol, eter, kloroform, pyridin; lätt löslig i bensen; Mycket sparsamt löslig i petroleumeter. |
| Show More |