missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Imidazol, TRC

Produktkod. 30011631
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011631 25 g
30011475 1 g
30003326 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI35020025G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 288-32-4
Molekylformel C3 H4 N2
Molekylvikt (g/mol) 68.08
Synonym 1H-Imidazole, Imidazole, Bifonazole Imp. C (EP), Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. E (EP), Clotrimazole Imp. D (EP), Enalapril Maleate Imp. I (EP), Zoledronic Acid Monohydrate Imp. C (Pharmeuropa), 1H-Imidazole (9CI, ACI), Imidazole (8CI), 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, 1,3-Diazole, 3-Azapyrrole, Curezol SIZ, Glyoxalin, Glyoxaline, Imidazol, Imutex, Methanimidamide, N,N'-1,2-ethenediyl-, Miazole, NSC 60522
IUPAC-namn 1H-imidazol
LEDER c1c[nH]cn1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Imidazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Formel vikt 68.0374
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.