Läs mer
Imidazolidinyl urea, MedChemExpress
Produktkod. 16402319
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16402319 1 g
1 options
Produktkod. 16402319 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1158
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazolidinyl urea
Fysisk form Solid
CAS 39236-46-9
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H16N8O8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (257.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC(C(N1)=O)N(CO)C1=O)NCNC(NC(C(N2)=O)N(CO)C2=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 388.29
Formel vikt 388.29
Procent renhet 95.63%