Läs mer
imidazolidinylurea, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493202 25 g 25g
11403212 100 g 100g
11413212 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215500925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 25g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39236-46-9
Molekylformel C11H16N8O8
Molekylvikt (g/mol) 388.297
MDL-nummer MFCD00221482
InChI-nyckel ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
IUPAC-namn 1-[3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3- 3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]karbamoylamino]metyl]urea
LEDER C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazolidinyl urea
Namnnotering Konserveringsmedel, antioxidanter
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 388.29
Fysisk form Pulver