Läs mer
Imidazolidinylurea
Produktkod. 15477218
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477218 100 g 100g
15467218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60729.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388,297 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39236-46-9
Molekylformel C11H16N8O8
Molekylvikt (g/mol) 388.297
MDL-nummer MFCD00038890
InChI-nyckel ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
PubChem CID 38258
ChEBI CHEBI:51805
IUPAC-namn 1-[3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-3- 3-(hydroximetyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]karbamoylamino]metyl]urea
LEDER C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imidazolidinyl urea
Smältpunkt 141 °C till 143 °C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 388.3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.