Läs mer
Imide-extended bismaleimide, gel, BMI-3000, Thermo Scientific™
Produktkod. 15482707
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482707 100 g 100g
15472707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046532.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921213-77-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imide-extended bismaleimide, gel, BMI-3000
Färg Amber
Fysisk form Gel
Kvantitet 100 g