Läs mer
Imidförlängd bismaleimid, pulver, BMI-3000, Thermo Scientific™
Produktkod. 15422747
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422747 25 g 25g
15432747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15422747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046681.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921213-77-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imide-extended bismaleimide
Färg Gult
Namnnotering BMI-3000
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g